Fortfahren mit
D54702
Dichloressigsäure
≥99%, liquid, ReagentPlus®
Dichloroacetic acid
1 of 2 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
2,2-Dichloroacetic acid, DCA, DCAA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Cl2CHCOOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.94
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
201-207-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1098596
Assay:
≥99%
Concentration:
≤100%
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Dichloressigsäure, ReagentPlus®, ≥99%
vapor density
4.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.19 mmHg ( 20 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
≥99%
form
liquid
concentration
≤100%
refractive index
n20/D 1.466 (lit.)
pH
(1,2 at-129 g/l at 20 °C)
bp
194 °C (lit.)
mp
9-11 °C (lit.)
solubility
water: soluble
density
1.563 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, chloro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
InChI key
JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Dichloressigsäure (DCA) ist eine chlorierte Essigsäure, die bei Mäusen als leberkrebserregend beschrieben wurde.[1] Der unterschiedliche Quellungsgrad von Polyester in verschiedenen Konzentrationen von DCA-Lösung wurde mittels Phasenkontrastmikroskopie analysiert. Die Wirksamkeit von Titandioxid-Nanopartikeln (TiO2-Nanopartikeln) zur Katalyse der Photodegradation von DCA wurde untersucht.
Application
Dichloressigsäure (DCA) kann verwendet werden als:
  • Reaktant bei der Synthese von Chlorketonen durch Reaktion mit Estern in Gegenwart von LiHMDS über eine Homologationsreaktion vom Claisen-Typ.
  • Strukturgebendes Mittel, Lösungsmittel oder Plast-Dotierstoff für die Herstellung verschiedener Morphologien von Polyanilin (PANI). Aufgrund der vorhandenen starken Wasserstoffbrückenbindung zwischen DCA und Anilin/Polyanilin kann selbstkonfektionierendes nanostrukturiertes PANI gebildet werden.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
365458.03541707066
concentration
≤100%
concentration
-
concentration
-
concentration
≤100 ppm in H2O
assay
≥99%
assay
-
assay
≥98.0% (GC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
pH
(1,2 at-129 g/l at 20 °C)
pH
-
pH
1.2 (20 °C, 129 g/L in H2O)
pH
-
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dichloressigsäure
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
target_organs
Brain,Liver,Testes
supp_hazards
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. What is the molarity of the DCA solution and is the diluent water?
    1 answer
    1. The concentration of this product can be determined using the lot specific purity reported in the Certificate of Analysis, the density, and the compound molecular weight. This product has a density of 1.563 g/mL and a molecular weight of 128.94 g/mol. The minimum purity is 99.0 %, thus, the molarity will vary slightly from lot to lot. The molarity can range from 12.0 M (98.5%) to 12.1 M (100%).
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
1–2 of 2 Reviews  
Active Filters
    • Review 1
    • Votes 9
    1 out of 5 stars.
    Not good experience
    Very unsatisfied and frustrating experience I had with this purchase. On my purchase order, the cost was $56.70 but they charged me a higher amount of $126.09 without my approval. When I contact several times to customer representatives. They did not even care to respond to my email.
    Helpful?
    1. Response from Merck KGaA:
      Thank you for your review. We are sorry to hear that your experience did not match your product expectations. We encourage customers who experience problems with our products to call or email us for additional support. Please visit https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/customer-support to submit a request under Other Order Issues.
  1. MA
    • Reviews 7
    • Votes 18
    1 out of 5 stars.
    Bad quality DCA
    The DCA was not the product of Germany. I didn't like the reagent which was delivered.
    Helpful?
    1. Response from Merck KGaA:
      Thank you for taking the time to leave a review! We are sorry to hear that your experience did not meet expectations. We would like to learn more about your experience to see if there is anything we can do to help troubleshoot this issue or find an alternative product. When you have a moment, please contact us by visiting https://www.sigmaaldrich.com/support/customer-support and submit a Report Product Issue ticket. We look forward to hearing from you soon!