Wichtige Dokumente
707066
DCA Deblock (0,36 M Dichloressigsäure in Toluol)
Synonym(e):
DCA-Deblock (0.36M Dichloressigsäure in Toluol), DEBLOCK (0.36M Dichloressigsäure in Toluol)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
≤100 ppm in H2O
bp
110-111 °C
Dichte
0.884 g/mL at 25 °C
SMILES String
OC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
InChIKey
JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Lact. - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
41.0 °F
Flammpunkt (°C)
5 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Fluorescence lifetime measurement is advantageous over intensity-based measurements. Applications include fluorescence lifetime assays, sensing and FLI.