Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 34,30 | |
| 250 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 128,00 | |
| 1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 371,00 | |
| 2.5 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 896,00 |
Über diesen Artikel
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
0.19 hPa ( 20 °C)
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
potency
2820 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1.2 (20 °C, 129 g/L in H2O)
bp
192 °C/1013 hPa (decomposes)
mp
-4 °C
density
1.57 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClC(Cl)C(=O)O
InChI
1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
InChI key
JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
Application
- Systeme zur kontrollierten Arzneimittelfreisetzung: Die Forschungsarbeit umfasst die Anwendung von Dichloressigsäure bei der Synthese von sulfonierten Polyetherketon-Membranen, die in Nalidixinsäure eingebettet sind, und unterstreicht ihren Nutzen bei der Entwicklung neuer kontrollierter Arzneimittelfreisetzer in medizinischen Anwendungen (Padinjarathil et al., 2023).
Analysis Note
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1,560–1,570
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| grade synthesis grade | grade - | grade analytical standard | grade - |
| assay ≥98.0% (GC) | assay ≥99% | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200, 300 |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| pH 1.2 (20 °C, 129 g/L in H2O) | pH (1,2 at-129 g/l at 20 °C) | pH - | pH - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dichloressigsäure
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8035410250 | 04022536381985 |
| 8035410005 | 04022536381978 |
| 8035412500 | 04027269256944 |
| 8035411000 | 04022536381992 |