Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 108,00 | |
| 25 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 179,00 | |
| 100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 556,00 | |
| 500 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.890,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
N,N-Dimethyl-1-Naphthylamin, ≥98.0% (GC)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
technique(s)
titration: suitable
color
faint yellow to dark yellow
refractive index
n20/D 1.622 (lit.)
bp
139-140 °C/13 mmHg (lit.)
density
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CN(C)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H13N/c1-13(2)12-9-5-7-10-6-3-4-8-11(10)12/h3-9H,1-2H3
InChI key
AJUXDFHPVZQOGF-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) titration: suitable |
| color faint yellow to dark yellow | color - | color - | color white to light pink, and tan |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| form liquid | form powder or chunks | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| assay ≥98.0% (GC) | assay ≥97% | assay - | assay ≥99.0% (titration) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| D4011-100ML | 04061838261717 |
| D4011-500ML | 04061833563878 |
| D4011-25ML | 04061833563861 |
| D4011-10ML | 04061833563854 |