Fortfahren mit
D4139
N,N-Dimethyl-p-phenylendiamin -dihydrochlorid
≥99.0% purity (titration), powder
Synonym(e):
4-Amino-N,N-dimethylanilin -dihydrochlorid, DMPD · 2HCl, DMPPDA · 2HCl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 69,80
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 116,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 350,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2NC6H4NH2 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.12
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
208-635-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3913463
€ 69,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
N,N-Dimethyl-p-phenylendiamin -dihydrochlorid, suitable for peroxidase test, ≥99.0% (titration)
Quality Segment
assay
≥99.0% (titration)
form
powder
technique(s)
titration: suitable
color
white to light pink, and tan
mp
222 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear
suitability
suitable for peroxidase test
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl[H].Cl[H].CN(C)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H12N2.2ClH/c1-10(2)8-5-3-7(9)4-6-8;;/h3-6H,9H2,1-2H3;2*1H
InChI key
IAEDWDXMFDKWFU-UHFFFAOYSA-N
Application
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride (DMPD) has been used in the HID-AB (high iron diamine-alcian blue) staining of intestinal tract samples.
Biochem/physiol Actions
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride (DMPD) is used for the determination of peroxidase. DMPD is converted into a red pigment of semiquinone nature. It is also used in the HID-AB (high iron diamine-alcian blue) staining procedures, which are used to differentiate between sialomucin and sulfomucin in the gastrointestinal tract.
Disclaimer
Verdunkelt leicht unter Einfluss von Luft.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D5143D172405193992
suitability
suitable for peroxidase test
suitability
-
suitability
-
suitability
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
color
white to light pink, and tan
color
white to yellow
color
-
color
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy
solubility
ethanol: 5% (green to very dark green)
solubility
-
form
powder
form
powder or crystals
form
powder or chunks
form
solid
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
Still not finding the right product?
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)