Wichtige Dokumente
D172405
N,N-Dimethyl-4-Nitrosoanilin
97%, powder or chunks
Synonym(e):
4-Nitroso-N,N-dimethylanilin
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
N,N-Dimethyl-4-Nitrosoanilin, ≥97%
Qualitätsniveau
Assay
≥97%
Form
powder or chunks
mp (Schmelzpunkt)
85-87 °C (lit.)
Löslichkeit
ethanol: 5% (green to very dark green)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CN(C)c1ccc(cc1)N=O
InChI
1S/C8H10N2O/c1-10(2)8-5-3-7(9-11)4-6-8/h3-6H,1-2H3
InChIKey
CMEWLCATCRTSGF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Self-heat. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?