Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 115,00 | |
| 25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 424,00 |
Über diesen Artikel
grade
analytical standard
Quality Level
description
anionic
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].Oc1c(I)cc(I)cc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H4I2O3.Li/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3;/h1-2,10H,(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
HLBRJWWTLIAOTE-UHFFFAOYSA-M
Application
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| description anionic | description - | description - | description - |
| format neat | format neat | format neat | format - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| D3635-1G | 04061833563373 |
| D3635-5G | 04061833563380 |
| D3635-25G | 04061832849584 |