Merck
19533
Geranylpyrophosphat Lithiumsalz
analytical standard
Synonym(e):
(E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol-triwasserstoff-pyrophosphat, (E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl-pyrophosphat, GPP-Li
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H20O7P2 · xLi+
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
314.21 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
Beilstein/REAXYS Number:
1915690
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
grade
analytical standard
assay
≥95.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Analysis Note
NMR-Internal Standard : KHP
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Geranylpyrophosphat Lithiumsalz
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)