Fortfahren mit
CG50
Amberlite CG50
macroreticular
Synonym(e):
Amberlite schwach saurer Kationenaustauscher, Wasserstoff-Form
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 92,80
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 240,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 821,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.550,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
47101511
NACRES:
NA.56
MDL number:
€ 92,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
macroreticular
Quality Segment
parameter
≤120 °C
technique(s)
activity assay: suitable
matrix
4% cross-linked methacrylate
matrix activation
carboxylic acid
particle size
100-200 mesh (wet)
pH
5-14(effective)
capacity
10.0 meq/g, 3.5 meq/mL
General description
Amberlite ist ein Ionenaustauschharz bzw. ein makroporöses schwach saures Kationenaustauschharz. Die Polyacryl-Matrix weist einen Partikeldurchmesser von 500 − 750 μm auf.
Application
Der Amberlite schwach saure Kationenaustauscher liegt in Wasserstoff-Form vor und wird bei der Proteinchromatographie, Ionenaustausch-Chromatographie und in Kationenaustauschmedien eingesetzt.
Der Amberlite schwach saure Kationenaustauscher in Wasserstoff-Form wird zum Aufreinigen von Thiamin aus rohen Lebensmittelextrakten und dem bovinen Lactoperoxidase-Enzym verwendet.
Legal Information
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
06435217468217476
parameter
≤120 °C
parameter
120 °C max. temp.
parameter
150 °C max. temp.
parameter
150 °C max. temp.
particle size
100-200 mesh (wet)
particle size
100-200 mesh, 75-150 μm
particle size
-
particle size
-
matrix
4% cross-linked methacrylate
matrix
methacrylic (macroporous)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
capacity
10.0 meq/g, 3.5 meq/mL
capacity
10.0 meq/g by dry weight
capacity
0.6 meq/mL by wetted bed volume
capacity
0.6 meq/mL by wetted bed volume
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
form
macroreticular
form
beads
form
beads
form
beads
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)