Fortfahren mit
06435
Amberlite CG50 (Type I) Ion Exchange Resin
hydrogen form, 100-200 mesh
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 510,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.090,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
SB.52
MDL number:
€ 510,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Amberlite CG50 (Type I) Wasserstoff-Form, hydrogen form
form
beads
autoignition temp.
800 °F
parameter
120 °C max. temp.
moisture
<10%
technique(s)
LPLC: suitable
loss
~10% loss on drying, 110 °C
matrix
methacrylic (macroporous)
matrix active group
carboxylic acid functional group
particle size
100-200 mesh, 75-150 μm
operating pH
5-14
capacity
10.0 meq/g by dry weight
separation technique
cation exchange
General description
Amberlite CG50 is a weakly acidic, carboxylic acid type of cation exchange resin.
Application
Amberlite CG50 has been used as a reference cation exchange resin for the examination of binding and elution of genotoxic aminopyridine impurities from pharmaceuticals on molecularly imprinted polymers (MIPs). It may be used for the purification of bovine lactoperoxidase prior to the investigation of inhibitory effect of propofol on lactoperoxidase.
Schwach saures Kationentauscherharz zur Isolierung und Aufreinigung von Cytochrom C, Aminen, Arzneistoffen, Metallionen, Thrombin und zur Neutralisierung von Lösungen; entspricht der FDA Food Additive Regulation 21 CFR 173.25.
Legal Information
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CG500642810322
matrix active group
carboxylic acid functional group
matrix active group
-
matrix active group
sulfonic acid
matrix active group
sulfonic acid
separation technique
cation exchange
separation technique
-
separation technique
cation exchange
separation technique
cation exchange
particle size
100-200 mesh, 75-150 μm
particle size
100-200 mesh (wet)
particle size
620-830 μm
particle size
620-830 μm
matrix
methacrylic (macroporous)
matrix
4% cross-linked methacrylate
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
parameter
120 °C max. temp.
parameter
≤120 °C
parameter
121 °C max. temp.
parameter
121 °C max. temp.
form
beads
form
macroreticular
form
beads
form
beads
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fast identification of selective resins for removal of genotoxic aminopyridine impurities via screening of molecularly imprinted polymer libraries.
Kecili R, et al.
Journal of Chromatography A, 1339, 65-72 (2014)
The inhibitory effect of propofol on bovine lactoperoxidase.
Sisecio?lu M, et al.
Journal of Chromatography A, 16(1), 46-49 (2009)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
142379-100G04061838734259
142379-500G04061833498668
142379-25G04061837662379
06435-250G04061838504562
06435-1KG04061826713938