Fortfahren mit
217468
AmberChrom 50WX2 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 100-200 mesh
Synonym(e):
AmberChrom 50WX2 hydrogen form
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 120,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 310,00
2.5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.210,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
SB.52
MDL number:
€ 120,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Dowex 50WX2 Wasserstoff-Form,
description
cross-linkage 2%
Quality Segment
form
beads
parameter
150 °C max. temp.
moisture
74-82%
technique(s)
LPLC: suitable
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix active group
sulfonic acid functional group
operating pH
0-14
capacity
0.6 meq/mL by wetted bed volume
separation technique
cation exchange
SMILES string
C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
InChI key
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
General description
Stark saures Kationentauscherharz, das der FDA Food Additive Regulation 21 CFR 173.25 entspricht. Dieses Ionentauscherharz wurde nicht besonders aufgearbeitet oder gereinigt. Wir empfehlen, es vor Gebrauch entsprechend zu eluieren und zu waschen.
Amberchrom 50WX2 hydrogen form is a heat stable, water stable and low molecular weight cationic substance which is capable of purifying approximately 5000-fold by ion-exchange chromatography.[1] Ion-exchange resins have good role as drug delivery systems.[2]
Application
Amberchrom 50WX2 hydrogen form was used to remove calcium from aqueous samples.
Legal Information
Amberchrom is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
217441217476422096
parameter
150 °C max. temp.
parameter
150 °C max. temp.
parameter
150 °C max. temp.
parameter
-
separation technique
cation exchange
separation technique
cation exchange
separation technique
cation exchange
separation technique
cation exchange
matrix active group
sulfonic acid functional group
matrix active group
sulfonic acid functional group
matrix active group
sulfonic acid functional group
matrix active group
sulfonic acid functional group
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
operating pH
0-14
operating pH
0-14
operating pH
0-14
operating pH
-
capacity
0.6 meq/mL by wetted bed volume
capacity
0.6 meq/mL by wetted bed volume
capacity
0.6 meq/mL by wetted bed volume
capacity
1.1 meq/mL by wetted bed volume
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dowex 50WX2 Wasserstoff-Form
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I convert a cation exchange resin from the hydrogen form to the sodium form?
    1 answer
    1. To convert a cation exhcange resin from the hydrogen form to the sodium form, use two to four bed volumes of 0.5-2.0% NaCl or NaOH.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.