Fortfahren mit
C9386
Casein Acid Hydrolysate for Biotechnology and Microbiology
for Biotechnology and Microbiology, ≥12.5% Total N, 8-12% Amino
Synonym(e):
Casein-Hydrolyzate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 205,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 423,00
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.320,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
41106212
EC Number:
265-363-1
NACRES:
NA.85
€ 205,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Hy-Case® SF, Casein acid hydrolysate, from bovine milk
biological source
bovine milk
Quality Segment
form
powder
nitrogen analysis
8-12% amino, ≥12.5% total
loss
≤11% loss on drying
pH
5.4-7.4
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
10-30°C
suitability
Streptococcus spp., Streptomyces spp.
General description
Hy-Case® SF is a high-quality acid hydrolysis of casein. Casein is a rich source of amino nitrogen so on treatment with a strong acid, it gets hydrolysed, producing free amino acids and several short peptide fragments. Special processing keeps inorganic ions to a minimum, so Hy-Case® SF is virtually a high concentration of free amino acids with a minimum of salt. It is a refined grade hydrolysate with high clarity in solution and is food grade and is recommended where a mixture of highly soluble free amino acids is required. It is especially recommended when inorganic ion levels need to be kept at a minimum.
Application
Empfohlen für die Verwendung in mikrobiologischen Nährmedien, für Fermentationen und in Gewebekultur-Anwendungen, die eine Mischung von sehr gut löslichen freien Aminosäuren benötigen.
Casein hydrolysate Hy-Case® SF was used in DMCY medium, during an experimental study conducted to investigate the role of ssgA gene product in promoting the sporulation and cell division in Streptomyces griseus.[1] It may also be used in the YH medium in studies related to Halobacterium denitrificans sp. which is characterised as being carbohydrate-utilizing, denitrifying, extremely halophilic bacteria.[2]
Preparation Note
Empfohlene Konzentration: 25g/L
Other Notes
Ähnlich zu Hy-Case Amino, enthält aber maximum 2.0% Natriumchlorid
Legal Information
Hy-Case is a registered trademark of Kerry Group
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C050122090N4642
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
microbiology
pH
5.4-7.4
pH
4.7-6.7
pH
6.0-7.0 (25 °C)
pH
5.8-7.8
nitrogen analysis
8-12% amino, ≥12.5% total
nitrogen analysis
≥7.8% total
nitrogen analysis
-
nitrogen analysis
≥6.0% amino, ≥10.0% total
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hy-Case® SF
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. How are the Amicase® (product A2427) and Hy-Case® SF (product C9386) different?
    1 answer
    1. The Amicase® (product A2427) and Hy-Case® SF (product C9386) are related items, but they are not exactly the same.  The Amicase® is prepared to keep the inorganic ions to a minimum so it is high in total nitrogen.  This is also the case for the Hy-Case® SF; however, this item is prepared to be essentially salt free (contains a maximum of 2.0% sodium chloride).  The Hy-Case® SF is recommended for use as a microbiological nutrient in laboratory media and fermentations, where a mixture of highly soluble free amino acids is required. It is especially recommended when inorganic ion levels need to be kept at a minimum.