Merck
N4642
Millipore
Casein Peptone for Biotechnology and Microbiology
Enzymatically Digested, for Biotechnology and Microbiology, ≥10% Total N, ≥6% Amino
Synonym(e):
Pepton aus Casein
Größe auswählen
250 G
€ 46,50
1 KG
€ 166,00
5 KG
€ 920,00
€ 46,50
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 G
€ 46,50
1 KG
€ 166,00
5 KG
€ 920,00
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106212
NACRES:
NA.85
€ 46,50
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
N-Z-Case® Plus, Casein enzymatic hydrolysate
Biologische Quelle
bovine milk
Qualitätsniveau
Form
powder
Stickstoffbestimmung
≥6.0% amino, ≥10.0% total
Verlust
≤11% loss on drying
pH-Wert
5.8-7.8
Anwendung(en)
microbiology
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Casein hydrolysates are used in the formulation of culture media for the cultivation of heterotrophic microorganisms. N-Z-Case® Plus is a high-quality source of peptides produced by enzymatic digestion of casein. It is a uniform, high quality peptone providing superior growth characteristics. N-Z-Case® Plus is refined hydrolysate, with very high solubility and clarity in solution. It is used in laboratory media and fermentation, especially where high clarity of solution is required.
Anwendung
Casein hydrolysates are used in the formulation of culture media for the cultivation of heterotrophic microorganisms. This casein hydrolysate suits for the growth of probiotics (Bifidobacterium, Lactobacillus), starter cultures and media for diagnostics
Sonstige Hinweise
Die enzymatische Hydrolyse wurde optimiert, um grosses Wachstum der meisten Bakterien zu erzielen.
Rekonstituierung
Empfohlene Konzentration: 250 g/L
Rechtliche Hinweise
N-Z-Case is a registered trademark of Kerry Group
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)