Fortfahren mit
C203
2-Chlor-2-Desoxy-D-Glukose
analytical standard
Synonym(e):
2-CIDG
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 373,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11ClO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.60
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
€ 373,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Level
form
solid
analyte chemical class(es)
oligosaccharides
storage condition
desiccated
technique(s)
GC/MS: suitable, HPLC: suitable, PET imaging: suitable, gas chromatography (GC): suitable
color
white
mp
139-145  °C
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](Cl)C=O
InChI
1S/C6H11ClO5/c7-3(1-8)5(11)6(12)4(10)2-9/h1,3-6,9-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1
InChI key
RBEGMPAFDRYYIG-SLPGGIOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Disclaimer
hygroskopisch. luftempfindlich
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D83754724993183
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
form
solid
form
crystalline
form
-
form
-
grade
analytical standard
grade
-
grade
analytical standard
grade
analytical standard
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
technique(s)
GC/MS: suitable, PET imaging: suitable, HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, inhibition assay: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
analyte chemical class(es)
oligosaccharides
analyte chemical class(es)
-
analyte chemical class(es)
oligosaccharides
analyte chemical class(es)
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C203-10MG04061833475027