Fortfahren mit
D8375
2-Desoxy-D-Glucose
≥98% (GC), crystalline
Synonym(e):
2-Deoxyglucose, 2-Desoxy-D-arabinohexose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 41,60
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 102,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 350,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.390,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 3.200,00
€ 2.400,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.16
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-823-0
Beilstein/REAXYS Number:
1723331
MDL number:
€ 41,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
crystalline
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, inhibition assay: suitable
color
white to off-white
mp
146-147 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.250 g/5mL
application(s)
clinical research
life science and biopharma
metabolomics
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)CC=O
InChI
1S/C6H12O5/c7-2-1-4(9)6(11)5(10)3-8/h2,4-6,8-11H,1,3H2/t4-,5-,6+/m1/s1
InChI key
VRYALKFFQXWPIH-PBXRRBTRSA-N
General description
Bei 2-Desoxy-D-Glucose handelt es sich um ein nicht-metabolisierbares Glucoseanalogon, das durch Abzielen auf die Hexokinase und somit auf den geschwindigkeitslimitierenden Schritt der Glykolyse diese unterbricht. Durch Hexokinase zu 2-DG-P phosphoryliert sammelt es sich in der Zelle an und verbraucht das zelluläre ATP. Diese Herangehensweise ist wirksam zum Aushungern und Eliminieren von Krebszellen und kann zudem Viruszellen hemmen, die für die Replikation auf Glykolyse angewiesen sind. Dieses vielseitig einsetzbare Molekül findet Anwendung in der Krebsforschung, Virologie, Metabolomik und biochemischen Forschung.
Application
2-Deoxy-D-glucose (2-DG) wird in der Forschung zu glucosefreier Fütterung eingesetzt, um eine gegenregulatorische Reaktion hervorzurufen und ihren Prozess zu untersuchen. 2-Deoxy-D-glucose wird für die Entwicklung von Strategien gegen Krebs eingesetzt, die eine Radio- und Chemosensibilisierung sowie oxidativen Stress involvieren.
Biochem/physiol Actions
2-Desoxy-D-glucose (2-Desoxyglucose) ist ein Glucoseanalogon. Sie hemmt die Glycolyse durch ihre Wirkung auf die Hexokinase, welche der geschwindigkeitsbestimmende Schritt der Glycolyse ist. Sie wird von der Hexokinase zu 2-DG-P phosphoryliert. 2-DG-P kann jedoch von der Phosphoglucose-Isomerase nicht weiter metabolisiert werden. Dies führt zur Anhäufung von 2-DG-P in der Zelle und zu einem Mangel an zellulärem ATP. In vitro wurde gezeigt, dass 2-Desoxyglucose Autophagie induziert, die Produktion von reaktiven Sauerstoffspezies (ROS) erhöht und die AMPK aktiviert.
Features and Benefits
  • Hochreine Verbindung für eine Vielzahl von Forschungsanwendungen
Packaging
In bodenlosen Glasflaschen. Der Inhalt befindet sich innerhalb eines eingeschobenen Schmelzkegels.
Other Notes
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Monosacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D6134D3179M0285
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
assay
≥98% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥98% (GC)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, inhibition assay: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
solubility
H2O: 0.250 g/5mL
solubility
H2O: soluble 330 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
crystalline
form
crystalline
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Desoxy-D-Glucose
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Does this help fight herpe virus
    1 answer
    1. 2-Deoxy-D-glucose (2-DG) is an compound that has been studied as an antiviral agent against herpes simplex virus (HSV-1 and HSV-2)l, it is suitable for research applications. This product has not been used specifically in HSV-1 or HSV-2 applications.
      Please note that this product is not suitable for human or animal consumption. Unless otherwise stated, this product is intended for research use only. It is not suitable for any other purpose, which includes, but is not limited to, unauthorized commercial use, in vitro diagnostic use, or therapeutic use in humans or animals.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. Can 2DG here (D8375) be dissolved in DMSO? For the same, D6134, product you mention down in the comments' section "The chemical can be solubilized in DMSO (up to 190 mg/ml)". Also, can I dilute the product in situ, directly inside the container?
    1 answer
    1. Both the D8375 and the D6134 should be soluble in DMSO, according to published literature. The D6134 is a purified version of the D8375. The solubility rates may differ. Note that the solubility information cited in the link below has not been verified.
      http://www.plantcell.org/content/14/6/1293.full)