Merck
93183
L-(−)-Fucose
analytical standard
Synonym(e):
6-Deoxy-L-galactose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.16
EC Number:
219-452-7
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Beilstein/REAXYS Number:
1723321
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
optical activity
[α]/D -75.0±2.0°, c = 4 in H2O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
150-153 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
format
neat
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-(−)-Fucose
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)