Fortfahren mit
BP593
Ribavirin
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
1-β-D-Ribofuranosyl-1,2,4-triazol-3-carboxamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H12N4O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.20
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
API family
ribavirin
form
solid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
BP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=O)c1ncn(n1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C8H12N4O5/c9-6(16)7-10-2-12(11-7)8-5(15)4(14)3(1-13)17-8/h2-5,8,13-15H,1H2,(H2,9,16)/t3-,4-,5-,8-/m1/s1
InChI key
IWUCXVSUMQZMFG-AFCXAGJDSA-N
Gene Information
human ... IMPDH1(3614)
General description
Analog den Imidazol-Nukleotid-Zwischenprodukten in der Purin-Nukleotid-Biosynthese.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Ribavirin BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Ribavirin Powder for Nebuliser Solution
  • Biochem/physiol Actions
    Virostatikum, das gegen eine Vielzahl von humanen Virusinfektionen verwendet wird, insbesondere chronischer Hepatitis C, HIV und Adenovirus. Sein Metabolit Ribavirin-5′-phosphat inhibiert Inosinmonophosphat (IMP)-Dehydrogenase, aber auch viele andere Wirkmechanismen sind durch experimentelle Beweise gestützt.
    Virostatikum, das gegen eine Vielzahl von humanen Virusinfektionen verwendet wird, insbesondere chronischer Hepatitis C, HIV und Adenovirus. Sein Metabolit Ribavirin-5′-phosphat inhibiert Inosinmonophosphat (IMP)-Dehydrogenase.
    Packaging
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Other Notes
    Sales restrictions may apply.
    Ähnliche Artikel vergleichen
    Vollständigen Vergleich anzeigen
    Unterschiede anzeigen
    1 of 1
    Dieser Artikel
    1602706PHR1700BP592
    Ribavirin British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
    BP593
    Ribavirin
    Ribavirin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
    USP
    1602706
    Ribavirin
    grade
    pharmaceutical primary standard
    grade
    pharmaceutical primary standard
    grade
    certified reference material, pharmaceutical secondary standard
    grade
    pharmaceutical primary standard
    manufacturer/tradename
    BP
    manufacturer/tradename
    USP
    manufacturer/tradename
    -
    manufacturer/tradename
    BP
    shelf life
    limited shelf life, expiry date on the label
    shelf life
    -
    shelf life
    -
    shelf life
    limited shelf life, expiry date on the label
    form
    solid
    form
    -
    form
    -
    form
    solid
    format
    neat
    format
    neat
    format
    neat
    format
    mixture
    application(s)
    pharmaceutical
    pharmaceutical small molecule
    application(s)
    pharmaceutical (small molecule)
    application(s)
    pharmaceutical (small molecule)
    application(s)
    pharmaceutical
    pharmaceutical small molecule
    Still not finding the right product?
    Explore all of our products under Ribavirin
    pictograms
    Health hazard
    signalword
    Danger
    Hazard Classifications
    Muta. 2 - Repr. 1B
    Lagerklasse
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    wgk
    WGK 3
    flash_point_f
    Not applicable
    flash_point_c
    Not applicable
    Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
    Analysenzertifikate (COA)
    Die Dokumentenbibliothek aufrufen
    Global Trade Item Number
    SKUGTIN
    BP59304061834373773