Fortfahren mit
BCR667
Meerflussmündungs-Sediment (Spurenelemente)
BCR®, certified reference material
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
40 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 367,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
€ 367,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
agency
BCR®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
environmental
format
matrix material
Analysis Note
For more information please see:
BCR667
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BCR320RBCR701ERMCC580
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
agency
BCR®
agency
BCR®
agency
BCR®
agency
ERM®, certified by the BSC
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
BCR667-40G04061832657882