Direkt zum Inhalt
ERMCC580
Meerflussmündungs-Sediment (Hg gesamt und Methylquecksilber)
ERM®, certified reference material
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
agency
ERM®, certified by the BSC
composition
CH3Hg+, 0.0755 mg/kg ±0.0037 mg/kg by , total Hg, 132 mg/kg ±3 mg/kg by
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
environmental
format
matrix material
storage temp.
2-8°C
Packaging
Glasflasche, enthält ~40 g Pulver
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)