BCR701
Sediment (extrahierbare Elemente)
BCR®, certified reference material
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
environmental
Format
matrix material
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Anwendung
Hinweis zur Analyse
BCR701
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)