Fortfahren mit
B9431
Biotin-4-Fluorescein
≥95% purity (HPLC), powder
Synonym(e):
5-(6)-[2-(biotinoyl)aminoethylaminocarbonyl] fluorescein, B4F, Biotin (5-fluorescein) conjugate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 493,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C33H32N4O8S
Molekulargewicht:
644.69
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
eCl@ss:
34058011
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
€ 493,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Biotin-4-Fluorescein, ≥95.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
mol wt
644.71
technique(s)
titration: suitable
color
light orange to very dark orange, light yellow to very dark yellow
ε (extinction coefficient)
≥70 at 491-497 nm in phosphate buffer at 0.05 M
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
OC(=O)c1cc(ccc1C2=C3C=CC(=O)C=C3Oc4ccc(O)cc24)C(=O)NCCNC(=O)CCCC[C@@H]5SC[C@@H]6NC(=O)N[C@H]56
InChI
1S/C33H32N4O8S/c38-18-7-10-25-23(14-18)29(21-9-6-19(39)15-26(21)45-25)20-8-5-17(13-22(20)32(42)43)31(41)35-12-11-34-28(40)4-2-1-3-27-30-24(16-46-27)36-33(44)37-30/h5-10,13-15,24,27,30,38H,1-4,11-12,16H2,(H,34,40)(H,35,41)(H,42,43)(H2,36,37,44)/t24-,27-,30
InChI key
UROXVNHIYQXTRA-LFERIPGTSA-N
Application
Nützlich für die Quantifizierung von Biotin-Bindungsstellen. Dieses Reagenz bindet schneller an Avidin als herkömmliches Fluorescein-Biotin.
Biotin-4-Fluorescein has been used for the labeling of avidin to study the changes in protein binding capability after carbon negative-ion implantation into avidin. It has been used to study the binding affinity of streptavidin towards biotin.[1]
Biochem/physiol Actions
Biotin-fluorescein is mainly used for the assay of biotin-interaction sites in avidin and streptavidin. Binding of biotin-4-fluorescein results in strong quenching, which is used for measuring the concentration of (strept)avidin.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F2456335495429031
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
color
light orange to very dark orange, light yellow to very dark yellow
color
orange to red-brown
color
-
color
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or chunks
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Quality Level
100, 200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
~97% (HPLC)
assay
>85.0% (HPLC)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)