Fortfahren mit
429031
4,7-Dihydroxy-1,10-phenanthrolin
Dye content ≥30 %
Synonym(e):
1,10-Phenanthrolin-4,7-diol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 304,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H8N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.20
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
223-493-6
MDL number:
€ 304,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
ligand
phenanthroline
Quality Segment
assay
>85.0% (HPLC)
form
powder or chunks
composition
Dye content, ≥30%
manufacturer/tradename
ECACC
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Oc1ccnc2c1ccc3c(O)ccnc23
InChI
1S/C12H8N2O2/c15-9-3-5-13-11-7(9)1-2-8-10(16)4-6-14-12(8)11/h1-6H,(H,13,15)(H,14,16)
InChI key
SLIBCJURSADKPV-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
861030556416229121
description
Dye content ≥30 %
description
Dye content 85 %, certified by the BSC
description
Dye content ~70 %
description
Dye content 98 %
form
powder or chunks
form
powder or chunks
form
powder, crystals or chunks
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
assay
>85.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥97.5% (HPLC)
composition
Dye content, ≥30%
composition
Dye content, 85%
composition
Dye content, ~70%
composition
Dye content, 98%
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)