Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 50 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 318,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Trizma® Base, reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5%
grade
reference material
Quality Segment
description
aminopeptidase substrate
assay
>99.5%
quality
certified by BAM
technique(s)
titration: suitable
pH
10.5-12
useful pH range
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
solubility
water: soluble (678 g/l at 20 °C)
format
neat
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Features and Benefits
- Erhältlich als Feststoff in einer sicheren Glasflasche, um seine Stabilität während der gesamten Haltbarkeitsdauer bis zum Öffnen zu gewährleisten.
- Hochreines Material, rückführbar auf das NIST-Standardreferenzmaterial (SRM)
- Bietet aufgrund der hohen Qualität genaue Titerbestimmungen
- Analysenzertifikat im Lieferumfang enthalten
Analysis Note
Other Notes
Verwenden Sie für präzise Anwendungen ein sorgfältig kalibriertes pH-Messgerät mit einer Glas/Kalomel-Kombielektrode.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) DNA extraction: suitable, cell culture | mammalian: suitable, protein purification: suitable | technique(s) - |
| format neat | format - | format - | format - |
| assay >99.5% | assay ≥99.9% (titration) | assay ≥99.9% (titration) | assay ≥99.9% (titration) |
| grade reference material | grade - | grade BioPerformance Certified | grade - |
| mp 167-172 °C (lit.) | mp 167-172 °C (lit.) | mp 167-172 °C (lit.) | mp 167-172 °C (lit.) |
| description aminopeptidase substrate | description aminopeptidase substrate | description aminopeptidase substrate | description aminopeptidase substrate |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trizma® Base
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 93440-50G | 04061833282748 |