Fortfahren mit
93049
Forskolin
analytical standard
Synonym(e):
7β-Acetoxy-8,13-epoxy-1α,6β,9α-trihydroxylabd-14-en-11-on, Coleonol, Colforsin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 211,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H34O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
410.50
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
266-410-9
Beilstein/REAXYS Number:
1692716
MDL number:
€ 211,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
CC(=O)O[C@H]1[C@@H](O)[C@H]2C(C)(C)CC[C@H](O)[C@]2(C)[C@@]3(O)C(=O)C[C@@](C)(O[C@]13C)C=C
InChI
1S/C22H34O7/c1-8-19(5)11-14(25)22(27)20(6)13(24)9-10-18(3,4)16(20)15(26)17(28-12(2)23)21(22,7)29-19/h8,13,15-17,24,26-27H,1,9-11H2,2-7H3/t13-,15-,16-,17-,19-,20-,21+,22-/m0/s1
InChI key
OHCQJHSOBUTRHG-KGGHGJDLSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Biochem/physiol Actions
Zellpermeables Diterpenoid, das antihypertensive, positive inotrope und Adenylcyclase aktivierende Eigenschaften besitzt. Viele seiner biologischen Wirkungen beruhen auf der Aktivierung von Adenylcyclase und dem resultierenden Anstieg der intrazellulären cAMP-Konzentration. Forskolin beeinflusst Calciumkanäle und hemmt MAP-Kinase.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F6886F3917PHL89664
Forskolin analytical standard
Supelco
93049
Forskolin
Forskolin phyproof® Reference Substance
PHL89664
Forskolin
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
primary reference standard
format
neat
format
-
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Forskolin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Pietro G di Summa et al.
Neuroscience letters, 572, 26-31 (2014-05-06)
Collagen nerve guides are used clinically for peripheral nerve defects, but their use is generally limited to lesions up to 3 cm. In this study we combined collagen conduits with cells as an alternative strategy to support nerve regeneration over
T Marchetti et al.
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 12(6), 910-920 (2014-03-25)
Obstetric antiphospholipid syndrome (APS) is defined by pregnancy complications associated with antiphospholipid antibodies (aPL). The mechanisms of the pathogenic effects of aPL in pregnancy are poorly understood. Toll-like receptors (TLR) have been implicated previously in APS. The aims of our
Sabrina Copsel et al.
Oncotarget, 5(19), 9308-9321 (2014-10-11)
Less than a third of adults patients with acute myeloid leukemia (AML) are cured by current treatments, emphasizing the need for new approaches to therapy. We previously demonstrated that besides playing a role in drug-resistant leukemia cell lines, multidrug resistance
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W470411-1KG-K04061841851967
W470411-SAMPLE-K04061841851981
W470411-100G-K04061841851950
PHR2525-100MG04061842552351
148245-100G04061838737922
07499-50MG04061834242901
93049-10MG04061833272589