Fortfahren mit
F6886
Forskolin
from Coleus forskohlii, ≥98% (HPLC), powder, positive ionotropic agent
Synonym(e):
7β-Acetoxy-8,13-epoxy-1α,6β,9α-trihydroxylabd-14-en-11-on, Coleonol, Colforsin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 345,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 591,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.010,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H34O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
410.50
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
266-410-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1692716
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 345,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Forskolin, from Coleus forskohlii, ≥98% (HPLC), powder
biological source
Coleus forskohlii
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
ethanol: soluble 50 mg/mL
SMILES string
CC(=O)O[C@H]1[C@@H](O)[C@H]2C(C)(C)CC[C@H](O)[C@]2(C)[C@@]3(O)C(=O)C[C@@](C)(O[C@]13C)C=C
InChI
1S/C22H34O7/c1-8-19(5)11-14(25)22(27)20(6)13(24)9-10-18(3,4)16(20)15(26)17(28-12(2)23)21(22,7)29-19/h8,13,15-17,24,26-27H,1,9-11H2,2-7H3/t13-,15-,16-,17-,19-,20-,21+,22-/m0/s1
InChI key
OHCQJHSOBUTRHG-KGGHGJDLSA-N
Gene Information
General description
Mehrere Studien weisen darauf hin, dass Forskolin mit einer erhöhter Lipolyse assoziiert ist und dadurch möglicherweise die Fett- und Gewichtsreduzierung im Körper erhöht. Es wird angenommen, dass die Forskolin-Supplementierung den Fettverlust verbessern kann, ohne dass Muskelmasse verloren geht.
Forskolin, vorwiegend in der Wurzel der Coleus forskohlii-Pflanze enthalten, ist ein potenzieller pharmakologischer Wirkstoff. Es wird zur Behandlung von Bluthochdruck, Atemwegserkrankungen und Fettleibigkeit eingesetzt. Forskolin ist ein Diterpenoid, das die Konzentration von Adenylat-Zyklase und zyklischem Adenosinmonophosphat (cAMP) modulieren kann. Die Konstruktion des Forskolin-Biosynthesewegs ermöglicht seine kommerzielle Produktion für pharmazeutische Zwecke. Forskolin besitzt antioxidative und antiinflammatorische Eigenschaften und reduziert Hyperglykämie durch Stimulierung der Insulin-Freisetzung. Forskolin fördert die Differenzierung von HepaRG-Hepatomzellen und aktiviert die Rezeptoren Farnesoid X (FXR) und Pregnan X (PXR).
Application
Forskolin wird wie folgt eingesetzt:
  • zur Induktion der mRNA-Expression in primären Hepatozyten
  • als entfettender Wirkstoff in primären Hepatozyten vom Menschen
  • als Mediensupplement zur Induktion der Differenzierung adipöser mesenchymaler Stammzellen (ASC)
  • bei der Aktivierung des Regulatorgens der Transmembranen-Leitfähigkeit bei zystischer Fibrose (CFTR-Gen, cystic fibrosis transmembrane conductance regulator gene)
  • zur Förderung der Differenzierung von humanen induzierten pluripotenten Stammzellen (hipPSC) in Endothelzellen.
  • zur Stimulation der CFTR-Gen-vermittelten (cystic fibrosis transmembrane conductance regulator gene) Chloridionen-Sekretion in differenzierten Atemwegsepithelzellen, die von Menschen mit und ohne zystische Fibrose gewonnen werden.
Biochem/physiol Actions
Zellpermeables Diterpenoid, das antihypertensive, positive inotrope und Adenylcyclase aktivierende Eigenschaften besitzt. Viele seiner biologischen Wirkungen beruhen auf der Aktivierung von Adenylcyclase und dem resultierenden Anstieg der intrazellulären cAMP-Konzentration. Forskolin beeinflusst Calciumkanäle und hemmt MAP-Kinase.
Features and Benefits
Dieser Wirkstoff ist auf der Seite Adenylyl cyclases im „Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction“ aufgeführt. Um andere Seiten dieses Handbuchs anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Dieser Wirkstoff ist ein wichtiges Produkt für die Erforschung zyklischer Nukleotide. Klicken Sie bitte hier, um weitere zyklische Nukleotidprodukte zu entdecken. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie hier: sigma.com/discover-bsm.
Preparation Note
Dieses Produkt ist bei Raumtemperatur zu lagern. Das Produkt dicht verschlossen und trocken lagern.
Forskolin ist in organischen Lösungsmitteln wie Ethanol, Chloroform und DMSO löslich.
Forskolin-Lösungen mit 5 mg/ml entweder in Ethanol oder DMSO sind gemäß HPLC-Analyse bei Raumtemperatur mindestens 6 Monate stabil.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F3917PHL896641283244
Forskolin phyproof® Reference Substance
PHL89664
Forskolin
Forskolin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1283244
Forskolin
description
from Coleus forskohlii, ≥98% (HPLC), powder
description
For use in molecular biology applications
description
phyproof® Reference Substance
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
crystals
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
solubility
ethanol: soluble 50 mg/mL
solubility
ethanol: soluble
solubility
-
solubility
-
color
white to off-white
color
white to off-white
color
-
color
-
Gene Information
human ... OPRK1(4986), SLC2A10(81031), TNF(7124)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Forskolin
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Can the reconstituted product be stored at -20°C for long-term storage?
    1 answer
    1. Unfortunately, the long term stability at -20°C and effect of freeze/thaw cycles have not been evaluated.
      Helpful?
  2. What are the solution stability and storage requirements for this product?
    1 answer
    1. Forskolin solutions at 5 mg/mL in either ethanol or DMSO were found to be stable for at least 6 months at room temperature, as per HPLC analysis
      Helpful?
  3. Can you provide the storage condition after dissolving in the ethanol
    1 answer
    1. Forskolin solutions at 5 mg/mL in either ethanol or DMSO were stable for at least 6 months at room temperature per HPLC analysis.
      Helpful?
  4. Any storage guidelines?
    1 answer
    1. This product is to be stored in room temperature . Store the product tightly closed under dry condition.