Fortfahren mit
91558
Tridecansäuremethylester
analytical standard
Synonym(e):
Methyltridecanoat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 241,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)11COOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.37
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-054-8
Beilstein/REAXYS Number:
1769695
MDL number:
€ 241,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.435
bp
131 °C/4 mmHg (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
density
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
functional group
ester
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C14H28O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16-2/h3-13H2,1-2H3
InChI key
JNDDPBOKWCBQSM-UHFFFAOYSA-N
Application
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts′. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Methyltridecanoat wurde als interner Standard für die Gaschromatografie(GC)-Analyse der Gesamtlipide aus Chlamydomonas reinhardtii-Mikroalgen eingesetzt, die ein Thioesteraseenzym aus Dunaliella tertiolecta enthalten.
Other Notes
Digitales Referenzmaterial für dieses Produkt finden Sie auf unserer Online-Plattform ChemisTwin® für NMR. Diese digitale Ausgabe auf ChemisTwin® können Sie zur Bestätigung der Probenidentität und Quantifizierung von Verbindungen verwenden (mit digitalem externem Standard). Mit wenigen Mausklicken können Sie ein NMR-Spektrum dieser Substanz ansehen und einen Online-Vergleich mit Ihrer Probe durchführen. Hier erfahren Sie mehr und können Ihre kostenlose Probeversion starten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
914788711576560
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tridecansäuremethylester
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1
Samira Asghari et al.
Journal of cellular physiology, 234(7), 12011-12018 (2018-12-06)
Despite at the beginning known as a benign disease, endometriosis is defined as a risk factor for developing ovarian carcinoma. The effect of endometriosis on ovarian malignancy is known but its role in granulosa cell tumor is still unclear. In
Expression of the heterologous Dunaliella tertiolecta fatty acyl-ACP thioesterase leads to increased lipid production in Chlamydomonas reinhardtii
Tan MWK and Lee KY
Journal of Biotechnology, 247, 60-67 (2017)
Oier Aizpurua-Olaizola et al.
Journal of food science, 80(1), E101-E107 (2014-12-05)
In this study, supercritical fluid extraction has been successfully applied to a sequential fractionation of fatty acids and polyphenols from wine wastes (2 different vitis vinifera grapes). To this aim, in a 1st step just fatty acids were extracted and
Global Trade Item Number
SKUGTIN
91558-5ML04061837612978