Fortfahren mit
91478
Methyltricosanoat
analytical standard
Synonym(e):
Methyltricosanoat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 54,40
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 179,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)21COOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
368.64
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-420-2
Beilstein/REAXYS Number:
1796627
MDL number:
€ 54,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
53-56 °C
format
neat
functional group
ester
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C24H48O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26-2/h3-23H2,1-2H3
InChI key
VORKGRIRMPBCCZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkt′s. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Methyltricosanoat kann bei der gaschromatografischen (GC) Untersuchung zur quantitativen Bestimmung von Fettsäure-Methylestern in Milchproben als interner Standard genutzt werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
915588711574701
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyltricosanoat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. I need the IR spectrum Methyl Tricosanoate Standard code.91478
    1 answer
    1. The product is assigned an M-Clarity quality level of 100. Analytical data are unable to be shared on a product of this quality level. For a representative example see product T9900. FT-IR and ATR-IR data are available in the documentation section. Please see the links below to review:
      FT-IR Condensed Phase
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/quality/spectra/258/829/FTIR004591.pdf
      ATR-IR Spectra
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/quality/spectra/218/710/ATIR0007456.pdf
      FT-IR Raman
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/quality/spectra/260/047/RAIR007272.pdf