Fortfahren mit
87115
Methyltetracosanoat
analytical standard
Synonym(e):
Methl-tetracosanoat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 79,40
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 187,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)22COOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
382.66
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-475-2
Beilstein/REAXYS Number:
1797895
MDL number:
€ 79,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
232 °C/4 mmHg (lit.)
mp
58-60 °C (lit.)
format
neat
functional group
ester
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C25H50O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25(26)27-2/h3-24H2,1-2H3
InChI key
XUDJZDNUVZHSKZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Methyl tetracosanoate may be used as an external standard to study the pentafluorobenzylation reaction of estradiol in a biphasic methylene chloride/sodium hydroxide system and in the absence of phase transfer agents by gas chromatography technique (GC).
Methyl tetracosanoate may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in biodiesel produced from yellow horn oil using high-performance liquid chromatography technique.
Methyl tetracosanoate may be used as an external standard to study the pentafluorobenzylation reaction of estradiol in a biphasic methylene chloride/sodium hydroxide system and in the absence of phase transfer agents by gas chromatography technique(GC).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
172657420891478
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyltetracosanoat
wgk
WGK 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hawley's Condensed Chemical Dictionary, (16) (2016)
Specific pentafluorobenzylation of phenols in a biphasic system
Rosenfeld.M.J and Crocco.L.J
Analytical Chemistry, 50, 701-704 (1978)
Kusampudi Shilpa et al.
Biotechnology letters, 31(12), 1837-1841 (2009-08-21)
A methanolic extract of Costus pictus (CPME) showed optimum anti-diabetic activity at 100 ng/ml. Bioactivity-guided purification of CPME led to the isolation of methyl tetracosanoate (MT) which showed an optimum glucose uptake at 1 ng/ml. CPME at 10 mug/ml inhibited
Global Trade Item Number
SKUGTIN
87115-250MG04061833049679
87115-1G04061833049631