Fortfahren mit
83967
Farbreferenzlösungen
related to Ph.Eur Color intensity testing, analytical standard, Set of colors Y
Synonym(e):
Farbkalibrierstandard gelb (Y1 bis Y7)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 415,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
€ 415,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Level
agency
according to Ph. Eur.
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
packaging
ampule of 10 mL
application(s)
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
format
multi-component solution
General description
Das Kit enthält einen Satz von sieben gelben Farbreferenzstandards (fortlaufend gekennzeichnet von Y1 bis Y7) und eine 1%ige Chlorwasserstofflösung in Wasser. Die Lösungen werden aus den zwei primären Metallsalzlösungen Eisen(III)-chlorid und Kobalt(II)-chlorid entsprechend Kapitel 2.2.2 ′Färbung von Flüssigkeiten′ des Europäischen Arzneibuchs (Ph. Eur.) hergestellt.
Application
Sie werden als Kalibrierungs- bzw. Qualitätskontrollstandards verwendet, um den Färbungsgrad von Flüssigkeiten im Farbbereich braun-gelb-rot zu messen.
Features and Benefits
  • Gebrauchsfertige Lösungen
  • Zubereitet und qualifiziert nach Ph. Eur.
  • In manipulationssicheren 10-mL-Ampullen erhältlich
  • Verfallsdatum auf dem Etikett mit begrenzter Haltbarkeitsdauer
  • Wird für ein wirksames Qualitätsmanagementsystem mit einem detaillierten Analysenzertifikat (CoA) geliefert
Other Notes
Dies ist ein Set der folgenden Farbreferenzlösungen nach PhEur:
  • Farbreferenzlösung Y1 – 10-ml-Ampulle
  • Farbreferenzlösung Y2 – 10-ml-Ampulle
  • Farbreferenzlösung Y3 – 10-ml-Ampulle
  • Farbreferenzlösung Y4 – 10-ml-Ampulle
  • Farbreferenzlösung Y5 – 10-ml-Ampulle
  • Farbreferenzlösung Y6 – 10-ml-Ampulle
  • Farbreferenzlösung Y7 – 10-ml-Ampulle
  • Blindprobe: Salzsäurelösung, 1 % in Wasser – 10-ml-Ampulle
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
838837266686293
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
application(s)
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
application(s)
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
application(s)
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
application(s)
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
agency
according to Ph. Eur.
agency
according to Ph. Eur.
agency
according to Ph. Eur.
agency
according to Ph. Eur.
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
packaging
ampule of 10 mL
packaging
ampule of 2 mL
packaging
ampule of 10 mL
packaging
ampule of 2 mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Farbreferenzlösungen
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Met. Corr. 1
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
489409-100ML04061837658624
83967-1SET-F04061833006054
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf