Fortfahren mit
86293
Farbreferenzlösungen
related to Ph.Eur Color intensity testing, analytical standard, Set of colors BY
Synonym(e):
Farbkalibrierstandard bräunlich-gelb (BY1 bis BY7)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
agency
according to Ph. Eur.
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
packaging
ampule of 2 mL
application(s)
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
format
multi-component solution
General description
Das Kit enthält einen Satz von sieben bräunlich-gelben Farbreferenzstandards (fortlaufend gekennzeichnet von BY1 bis BY7) und eine 3,7%ige Chlorwasserstofflösung in Wasser. Die Lösungen werden aus den drei primären Metallsalzlösungen Eisen(III)-chlorid, Cobalt(II)-chlorid und Kupfer(II)-sulfat-pentahydrat entsprechend Kapitel 2.2.2 ′Färbung von Flüssigkeiten′ des Europäischen Arzneibuchs (Ph. Eur.) hergestellt.
Application
Die Referenzstandards werden als Kalibrierungs- bzw. Qualitätskontrollstandards verwendet, um den Färbungsgrad von Flüssigkeiten im Farbbereich braun-gelb-rot zu messen.
Features and Benefits
  • Gebrauchsfertige Lösungen
  • Zubereitet und qualifiziert nach Ph. Eur.
  • In manipulationssicheren 2-mL-Ampullen erhältlich
  • Verfallsdatum auf dem Etikett mit begrenzter Haltbarkeitsdauer
  • Wird für ein wirksames Qualitätsmanagementsystem mit einem detaillierten Analysenzertifikat (CoA) geliefert
Other Notes
Dies ist ein Satz der folgenden Farbreferenzlösungen gemäß Ph. Eur.:
  • Farbreferenzlösung BY1 - 2-ml-Ampulle
  • Farbreferenzlösung BY2 - 2-ml-Ampulle
  • Farbreferenzlösung BY3 - 2-ml-Ampulle
  • Farbreferenzlösung BY4 - 2-ml-Ampulle
  • Farbreferenzlösung BY5 - 2-ml-Ampulle
  • Farbreferenzlösung BY6 - 2-ml-Ampulle
  • Farbreferenzlösung BY7 - 2-ml-Ampulle
  • Blindprobe: Salzsäurelösung, 3,7 % in Wasser - 2-ml-Ampulle
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
726668299590269
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
application(s)
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
application(s)
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
application(s)
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
application(s)
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
packaging
ampule of 2 mL
packaging
ampule of 10 mL
packaging
ampule of 2 mL
packaging
ampule of 10 mL
agency
according to Ph. Eur.
agency
according to Ph. Eur.
agency
-
agency
according to Ph. Eur.
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Farbreferenzlösungen
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Met. Corr. 1
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf