Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
analytical standard
Quality Segment
agency
according to Ph. Eur.
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
packaging
ampule of 2 mL
application(s)
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
format
multi-component solution
General description
Das Kit enthält einen Satz von sieben gelben Farbreferenzstandards (fortlaufend gekennzeichnet von Y1 bis Y7) und eine 1%ige Chlorwasserstofflösung in Wasser. Die Lösungen werden aus den zwei primären Metallsalzlösungen Eisen(III)-chlorid und Kobalt(II)-chlorid entsprechend Kapitel 2.2.2 ′Färbung von Flüssigkeiten′ des Europäischen Arzneibuchs (Ph. Eur.) hergestellt.
Application
Sie werden als Kalibrierungs- bzw. Qualitätskontrollstandards verwendet, um den Färbungsgrad von Flüssigkeiten im Farbbereich braun-gelb-rot zu messen.
Features and Benefits
- Gebrauchsfertige Lösungen
- Zubereitet und qualifiziert nach Ph. Eur.
- In manipulationssicheren 2-mL-Ampullen erhältlich
- Verfallsdatum auf dem Etikett mit begrenzter Haltbarkeitsdauer
- Wird für ein wirksames Qualitätsmanagementsystem mit einem detaillierten Analysenzertifikat (CoA) geliefert
Other Notes
Dies ist ein Satz der folgenden Farbreferenzlösungen nach Ph. Eur.:
- Farbreferenzlösung Y1 - 2-ml-Ampulle
- Farbreferenzlösung Y2 - 2-ml-Ampulle
- Farbreferenzlösung Y3 - 2-ml-Ampulle
- Farbreferenzlösung Y4 - 2-ml-Ampulle
- Farbreferenzlösung Y5 - 2-ml-Ampulle
- Farbreferenzlösung Y6 - 2-ml-Ampulle
- Farbreferenzlösung Y7 - 2-ml-Ampulle
- Blindprobe: Salzsäurelösung, 1 % in Wasser – 2-ml-Ampulle
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Farbreferenzlösungen
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Met. Corr. 1
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?