Fortfahren mit
83300
2-Pyrrolidinon
purum, ≥98.0% (GC)
Synonym(e):
2-Pyrrolidon, Butyrolactam
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 53,10
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 84,90
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H7NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
85.10
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-483-1
Beilstein/REAXYS Number:
105241
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
solid
€ 53,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
2.9 (vs air)
Quality Segment
grade
purum
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
refractive index
n20/D 1.487 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
mp
23-25 °C (lit.)
solubility
H2O: miscible (completely)
density
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=C1CCCN1
InChI
1S/C4H7NO/c6-4-2-1-3-5-4/h1-3H2,(H,5,6)
InChI key
HNJBEVLQSNELDL-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Gabra2(29706)
Application
  • 2-Pyrrolidinone is used in the synthesis of N-vinylpyrrolidone, from which polyvinylpyrrolidone (PVP) is obtained.
  • It can be used as a ligand in the preparation of one-dimensional coordination polymers and mixed transition metal-lanthanide complexes.
  • 1,2-amino alcohols can be reacted with carbon dioxide in the presence of 2-pyrrolidinone electrogenerated base to synthesize various oxazolidin-2-ones (Evans-type auxiliaries).
  • It is a key starting material in the synthesis of (±)-tetraponerine T4.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P74370240338MX1392
assay
≥98.0% (GC)
assay
99%
assay
≥99%
assay
≥99.7% (GC)
solubility
H2O: miscible (completely)
solubility
H2O: miscible (completely)
solubility
benzene: miscible(lit.), carbon disulfide: miscible(lit.), chloroform: miscible(lit.), diethyl ether: miscible(lit.), ethanol: miscible(lit.), ethyl acetate: miscible(lit.), water: miscible(lit.)
solubility
1000 g/L
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
refractive index
n20/D 1.487 (lit.)
refractive index
n20/D 1.487 (lit.)
refractive index
n20/D 1.487 (lit.)
refractive index
-
bp
245 °C (lit.)
bp
245 °C (lit.)
bp
245 °C (lit.)
bp
202 °C/1013 hPa
form
solid
form
solid
form
solid
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Pyrrolidinon
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)