Fortfahren mit
MX1392
NMP
Biosynthesis OmniSolv®
Synonym(e):
1-Methyl-2-Pyrrolidone,, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, FM approval
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)-NC(=O)CH2CH2CH2-
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
212-828-1
MDL number:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥99.7% (GC)
Bp:
202 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
0.32 hPa ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
1-Methyl-2-pyrrolidone, Biosynthesis OmniSolv®
vapor pressure
0.32 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.7% (GC)
form
liquid
dilution
(for synthesis)
impurities
≤1.0 μeq/g Titrable base, ≤200 ppm Water (H2O), ≤5 ppm Amines (as dimethylamine)
color
APHA: ≤10
pH
8.5-10.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
202 °C/1013 hPa
mp
-24 °C
transition temp
flash point 91 °C
solubility
1000 g/L
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤270 nm
UV absorption
λ: 270 nm Amax: ≤1.00, λ: 280 nm Amax: ≤0.50, λ: 300 nm Amax: ≤0.10, λ: 325 nm Amax: ≤0.05, λ: 350 nm Amax: ≤0.03, λ: 400 nm Amax: ≤0.005
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
N1(CCCC1=O)C
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChI key
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Application
Biosynthesis OmniSolv®
MX1392P-1 is packaged in poly coated glass bottles
Packaging
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Preparation Note
Product filtered through a 0.2 μm filter
Analysis Note
Amines (as dimethylamine)5ppm maxAssay (GC)99.7% minColor (APHA)10 maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardResidue after ignition10ppm maxTitrable base1.0µeq/g maxUV Abs. at 270 nm1.00AU maxUV Abs. at 280 nm0.50AU maxUV Abs. at 300 nm0.10AU maxUV Abs. at 325 nm0.05AU maxUV Abs. at 350 nm0.03AU maxUV Abs. at 400 nm0.005AU maxUV Cut-off270nm maxWater (H2O)200ppm max
Legal Information
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MX13941.005745.43899
assay
≥99.7% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.7% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
1000 g/L
solubility
1000 g/L
solubility
-
solubility
1000 g/L
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
mp
-24 °C
mp
-24 °C
mp
-24 °C
mp
-24 °C
vapor pressure
0.32 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
0.32 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
0.32 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
0.32 hPa ( 20 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Methyl-2-pyrrolidone
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
872-50-4
CAS No.
872-50-4
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)