Wichtige Dokumente
240338
2-Pyrrolidinon
≥99%
Synonym(e):
2-Pyrrolidon, Butyrolactam
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.9 (vs air)
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.487 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
23-25 °C (lit.)
Löslichkeit
benzene: miscible(lit.)
carbon disulfide: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
ethanol: miscible(lit.)
ethyl acetate: miscible(lit.)
water: miscible(lit.)
Dichte
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=C1CCCN1
InChI
1S/C4H7NO/c6-4-2-1-3-5-4/h1-3H2,(H,5,6)
InChIKey
HNJBEVLQSNELDL-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
rat ... Gabra2(29706)
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?