Fortfahren mit
83055
BSM-Supplement
Supplement for the selective isolation and identification of Bifidobacteria
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 501,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.460,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41171614
€ 501,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
sterility
non-sterile
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
packaging
pkg of 1 g, pkg of 5 g
application(s)
environmental
food and beverages
microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Bifidobacterium spp.
General description
BSM Supplement is an antimicrobial supplement used for the selective isolation of Bifidobacteria like Bifidobacterium longum and Bifidobacterium infantis. The BSM-Supplement is a mixture of three different antibiotics that are the selective agents and inhibit the accompanying bacterial flora like Bacilli, Enterobacteriacea and Pseudomonas.
Application
Ein antimikrobielles Supplement zur selectiven Isolierung von Bifidusbakterien.
Preparation Note
0.116 g des BSM Supplements in 1 bis 5 mL sterilem Wasser verdünnen und gründlich mischen. Das Supplement ist kaum löslich, kann aber als trübe, weisse Suspension zum Medium zugegeben werden. Supplement-Suspension zu 1 Liter sterilem BSM Agar (Fluka® 88517) oder BSM Broth (Fluka 90273) bei 55°C hinzufügen und gründlich mischen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
748074056851387
application(s)
environmental
food and beverages
microbiology
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
environmental
food and beverages
pathogen testing, microbiology
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
suitability
Bifidobacterium spp.
suitability
Campylobacter spp.
suitability
Campylobacter spp.
suitability
Staphylococcus spp.
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
sterile
sterility
sterile
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Bifidobacteria are important indicators of quality control in the manufacture of dairy products. Bifidobacteria Selective Media (BSM) allows for easy and fast quality control of yoghurt.
Cost-effective molecular biology method for lactobacilli detection is presented as an alternative to PCR-based methods.
Bifidobacteria-selective media detects beneficial bacteria, aiding quality control in microbiology labs.
Verwandter Inhalt
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
83055-1G-F04061833005385
83055-5G-F04061833005392
Questions
  1. Is the BSM supplement autoclavable with BSM agar? Or is it heat sensitive? Should I add the supplement before or after autoclaving bsm agar?
    1 answer
    1. This supplement is heat-sensitive and must not be autoclaved. The procedure for preparation of BSM agar is featured in the BSM agar 88517 datasheet: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/199/251/88517dat.pdf
      This procedure explains that the BSM agar base is to be autoclaved, while the supplement is to be added after cooldown. The supplement is prepared by adding sterile water, in order to avoid compromising the sterility of the prepared complete medium.