Fortfahren mit
74807
Blutfreies Campylobacter-Medium-Selektiv-Supplement
suitable for microbiology
Synonym(e):
Aktivkohle-Cefoperazon-Desoxycholat-Agar-Selektiv-Supplement, CCDA-Selektiv-Supplement, Campylobacter-Medium-Selektiv-Supplement, blutfrei
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41171607
EC Number:
263-749-4
NACRES:
NA.74
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Campylobacter spp.
General description
Ein antimikrobieller Zusatz empfohlen für die selektive Isolierung von Campylobacter-Spezies.
Application
for the selective isolation of Campylobacter species
Other Notes
(pro Vial ausreichend für 500 ml Medium):
Cefoperazon 16 mg
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
77093B242638390
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
suitability
Campylobacter spp.
suitability
-
suitability
selective for Campylobacter spp.
suitability
Campylobacter spp.
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
317020-5G04061826691427
317020-100G04061826691410
317020-25G04061833546536
648418-100ML04061838128492
648418-25ML04061838128508
74807-1VL04061837402777
74807-5VL04061832891842