Fortfahren mit
51387
MRSA-Selektivzusatz
suitable for microbiology
Synonym(e):
Methicillin, Methicillin-Selektiv-Supplement, 2,6-Dimethoxyphenyl-penicillin, Staphcillin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H20N2O6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
380.42
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41171614
EC Number:
200-505-8
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Staphylococcus spp.
SMILES string
COc1cccc(OC)c1C(=O)N[C@H]2C3SC(C)(C)[C@@H](N3C2=O)C(O)=O
InChI
1S/C17H20N2O6S/c1-17(2)12(16(22)23)19-14(21)11(15(19)26-17)18-13(20)10-8(24-3)6-5-7-9(10)25-4/h5-7,11-12,15H,1-4H3,(H,18,20)(H,22,23)/t11-,12+,15-/m1/s1
InChI key
RJQXTJLFIWVMTO-TYNCELHUSA-N
General description
Ein antimikrobielles Supplement empfohlen für die selektive Isolierung von Methicllin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA) aus klinischen Proben.
Application
MRSA Selective Supplement has been used for the culturing of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA).[1]
Other Notes
(pro Vial, ausreichend für 500 ml Medium)
Methicillin 2 mg
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
748075347738390
suitability
Staphylococcus spp.
suitability
Campylobacter spp.
suitability
Pseudomonas spp.
suitability
Campylobacter spp.
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical, microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
sterility
sterile
sterility
-
sterility
sterile
sterility
sterile
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Viable but nonculturable (VBNC) bacteria describes cells that cannot be normally cultured however, “resuscitation” of these cells can be mediated by a physical and different kind of chemical stimuli.
Verwandter Inhalt
Kamonwan Lunha et al.
Antibiotics (Basel, Switzerland), 9(10) (2020-10-04)
The overall aim of the current study was to test the hypotheses that (i) antibiotic resistance in bacteria were more frequent in clinically health pigs in intensified company owned, medium-scale farms (MSFs) (100-500 sows) than in pigs in family-owned, small-scale
Marina Salas et al.
Antibiotics (Basel, Switzerland), 9(8) (2020-07-30)
Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) is a prevalent nosocomial pathogen, causing a wide range of diseases. The increased frequency of MRSA isolates in hospitals and the emergence of vancomycin resistance have sparked the search for new control strategies. This study aimed
Alexander Jt Wood et al.
JCI insight, 5(15) (2020-07-08)
Critical illness is accompanied by the release of large amounts of the anaphylotoxin, C5a. C5a suppresses antimicrobial functions of neutrophils which is associated with adverse outcomes. The signaling pathways that mediate C5a-induced neutrophil dysfunction are incompletely understood. Healthy donor neutrophils
Global Trade Item Number
SKUGTIN
51387-1VL04061837401435
51387-5VL04061832492674