Fortfahren mit
80548
TSC-Agar-Supplement
suitable for microbiology
Synonym(e):
Tryptose-Sulfit-Cycloserin-Supplement
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 117,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171614
€ 117,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
D-cycloserine, 0.4 g/L , 4-methylumbelliferylphosphate disodium salt, 0.1 g/L , sucrose, 5.0 g/L
application(s)
microbiology, environmental
food and beverages
storage temp.
2-8°C
suitability
Clostridium spp.
General description
TSC Agar Supplement can be used to detect Clostridium perfringens, which are sulfite-reducing bacteria. The agar contains sodium metabisulphite and ferric ammonium citrate, which are indicators of sulphite reduction.
Application
Zur Isolierung und Auszählung der vegetativen Formen wie auch Sporen von Clostridium perfringens in Nahrungsmitteln, klinischen Proben und anderen Materialien.C. perfringens Kolonien fluoreszieren unter UV Licht (360 nm). Empfohlen durch das "Schweizerisches Lebensmittelhandbuch″, 2001, Kapitel 56.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
937457480739727
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
pathogen testing
water monitoring, microbiology
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
bioburden testing
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care, microbiology
suitability
Clostridium spp.
suitability
selective and differential for Clostridium perfringens
suitability
Campylobacter spp.
suitability
selective and differential for Clostridium spp.
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
non-sterile
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)