Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 81,60 |
Über diesen Artikel
grade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
form
crystals
bp
84 °C/0.1 mmHg
mp
62-65 °C (lit.), 63-67 °C
solubility
methanol: 0.1 g/mL, clear
functional group
carboxylic acid, ketone, phenyl
SMILES string
OC(=O)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H6O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,10,11)
InChI key
FAQJJMHZNSSFSM-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (T) | assay 97% | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥97.0% (T) |
| solubility methanol: 0.1 g/mL, clear | solubility - | solubility chloroform: 10%, clear, colorless | solubility water: insoluble |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 62-65 °C (lit.), 63-67 °C | mp 62-65 °C (lit.) | mp 46-49 °C, 47-49 °C (lit.) | mp - |
| bp 84 °C/0.1 mmHg | bp - | bp 208 °C (lit.) | bp - |
| form crystals | form crystals | form solid | form - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenylglyoxylsäure
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 78610-10G | 04061836830397 |
| 78610-50G | 04061832947006 |