17000
Bromessigsäure
ReagentPlus®, ≥99.0%
Synonym(e):
α-Bromoacetic acid, Monobromoacetic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99.0% (GC)
≥99.0%
Form
solid
Verunreinigungen
≤1% dibromoacetic acid (1H-NMR)
bp
208 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
46-49 °C
47-49 °C (lit.)
Löslichkeit
chloroform: 10%, clear, colorless
SMILES String
OC(=O)CBr
InChI
1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
InChIKey
KDPAWGWELVVRCH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
It can also be used:
- To synthesize (Z)-2-(cyclooct-4-en-1-yloxy)acetic acid.
- To synthesize α-bromo-phenylacetamide.
- To convert aromatic thiosemicarbazones to thiazolylhydrazones.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?