Fortfahren mit
78533
Wasser
for TOC analysis
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 48,60
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
18.02
UNSPSC Code:
12191602
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-791-2
Beilstein/REAXYS Number:
2050024
MDL number:
Bp:
100 °C (lit.)
Vapor pressure:
3 mmHg
€ 48,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
<1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
3 mmHg
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.10 mg/L TOC
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
suitability
suitable for (TOC analysis)
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
General description
Die Analyse des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) ist eine Methode zur Messung des Kohlenstoffgehalts von gelösten und partikulären organischen Substanzen in Wasser. Die TOC-Analyse unterstützt das Entfernen von anorganischem Kohlenstoff, die Oxidation von organischem Kohlenstoff zu CO2 und die Quantifizierung von CO2.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
34877-M1.15333900682
Water for TOC analysis
Supelco
78533
Water
Water for chromatography (LC-MS Grade) LiChrosolv&#174;
Supelco
1.15333
Water
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
PFAS testing
food and beverages
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
impurities
≤0.10 mg/L TOC
impurities
≤0.0003% non-volatile matter, ≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm, ≤1 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
impurities
-
impurities
-
vapor density
<1 (vs air)
vapor density
-
vapor density
-
vapor density
-
bp
100 °C (lit.)
bp
100 °C (lit.)
bp
100 °C (lit.)
bp
100 °C (lit.)
vapor pressure
3 mmHg
vapor pressure
-
vapor pressure
23 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wasser
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Frank R. Spellman
Handbook of Water and Wastewater Treatment Plant Operations, 50-50 (2008)
Mary A Rodgers et al.
The Journal of experimental medicine, 211(7), 1333-1347 (2014-06-25)
Linear ubiquitination is a newly discovered posttranslational modification that is currently restricted to a small number of known protein substrates. The linear ubiquitination assembly complex (LUBAC), consisting of HOIL-1L, HOIP, and Sharpin, has been reported to activate NF-κB-mediated transcription in
Yasushi Itoh et al.
PLoS pathogens, 10(6), e1004192-e1004192 (2014-06-20)
Highly pathogenic avian influenza (HPAI) viruses of the H5N1 subtype often cause severe pneumonia and multiple organ failure in humans, with reported case fatality rates of more than 60%. To develop a clinical antibody therapy, we generated a human-mouse chimeric
Global Trade Item Number
SKUGTIN
78533-1L04061832946689
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Hi, What can kind container is this product shipped in (e.g. plastic, glass)?
    1 answer
    1. This product is packaged in glass containers.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf