Direkt zum Inhalt
900682
Wasser
suitable for mass spectrometry (MS) and UHPLC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
18.02
UNSPSC Code:
12191602
NACRES:
NA.05
EC Number:
231-791-2
Beilstein/REAXYS Number:
2050024
MDL number:
Grade:
HPLC grade
Technique(s):
mass spectrometry (MS): suitable
Bp:
100 °C (lit.)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Wasser, for UHPLC, suitable for mass spectrometry (MS)
grade
HPLC grade
Quality Segment
agency
suitable for ASTM® 7968, suitable for ASTM® 7979, suitable for DIN 38407-42, suitable for EPA 1621, suitable for EPA 1633, suitable for EPA 533, suitable for EPA 537.1, suitable for EPA 8327, suitable for EPA ACB B21-02, suitable for EPA ACB B23-05b, suitable for EPA OTM-45, suitable for GB 31604.35-2016, suitable for GB 5009.253-2016, suitable for ISO 21675 2019, suitable for ISO 25101, suitable for ISO/CEN 15968-2010
reg. compliance
suitable for FDA C-010.02
form
liquid
shelf life
limited shelf life,expiry date on the label
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
SMILES string
O
application(s)
PFAS testing
food and beverages
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
Wasser wird als Lösungsmittel für UHPLC-MS eingesetzt, was die folgenden Vorteile mit sich bringt:        
  • Höchste Lösungsmittelreinheit für niedrige Nachweisgrenzen.       
  • Extrem geringe MS-Basislinien-Störungen.       
  • Beispielhafte Reproduzierbarkeit zwischen Chargen.       
  • Minimum an Spurenmetallen.        
  • Mikrogefiltert (0,2 μm).
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wasser
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)