The manufacturing methods used to prepare this product are considered proprietary.
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 28,40 |
2.5 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 57,70 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
18.02
UNSPSC Code:
12190000
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-791-2
Beilstein/REAXYS Number:
2050024
MDL number:
Grade:
HPLC Plus
Technique(s):
HPLC: suitable
Bp:
100 °C (lit.)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
HPLC Plus
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.0003% non-volatile matter, ≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm, ≤1 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
pH
6-8 (25 °C)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (32 °F), 0 °C (lit.)
solubility
water: miscible
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.1 mg/kg, fluoride (F-): ≤0.1 mg/kg, nitrate (NO3-): ≤0.1 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤0.1 mg/kg
HPLC-gradient
≤1 mAU at 254 nm, ≤5 mAU at 210 nm
application(s)
general analytical
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
General description
Wasser mit Gütegrad HPLC Plus eignet sich ideal für die UHPLC (Ultrahochdruck-Flüssigchromatographie) Gradientenelution und HPPLC-Untersuchungen.
Application
In den folgenden Untersuchungen wurde Wasser verwendet:
- Für die Präparation von verdünnten Salzsäurelösungen, die zur Herstellung von Aminosäure-Standardlösungen benötigt werden.
- Im Probenentnahmeschritt während der mittels Gaschromatographie-Massenspektrometrie (GC-MS) durchgeführten Analyse zur Bestimmung von freien (FAA) und kombinierten Aminosäuren (CAA) in Aerosolproben.
- Präparation für die tryptische Verdauung von Standardproteinproben und die Milchverdauung von Milchproben.
- Präparation von C60-Aminopropyl-Kieselgel
Preparation Note
Produkt durch einen 0,2-μm-Filter filtriert
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wasser
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
come avviene la preparazione/purificazione? Grazie