Fortfahren mit
72210
Neutralrot
suitable for microscopy
Synonym(e):
3-Amino-7-dimethylamino-2-methylphenazin -hydrochlorid, Basic Red 5, Toluylenrot
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 41,20
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 96,80
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 312,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H17ClN4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.78
EC Number:
209-035-8
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
MA.02
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3918740
Colour Index Number:
50040
€ 41,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder or crystals
Quality Segment
technique(s)
titration: suitable
pH
6.8-8.0, red to yellow
mp
290 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 0.01 g/10 mL
εmax
≥800 at 535-545 nm
suitability
suitable for microscopy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.CN(C)c1ccc2nc3cc(C)c(N)cc3nc2c1
InChI
1S/C15H16N4.ClH/c1-9-6-13-15(8-11(9)16)18-14-7-10(19(2)3)4-5-12(14)17-13;/h4-8H,16H2,1-3H3;1H
InChI key
PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N
General description
Neutral red is a vital dye widely used as a cellular pH indicator and is selective for shifts in pH. It is highly lipophilic in nature. It favours membrane potential dependent fluorescence that attributes to changes in hydrophobicity.
Application
Angewendet als Indikator für die Herstellung von Neutralrotpapier und als biologischer Farbstoff
Neutral red has been used to stain mouse mammary glands.[1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N70051.01369N6264
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
suitability
-
suitability
-
form
powder or crystals
form
powder
form
solid
form
solution
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
hematology
histology
solubility
water: 0.01 g/10 mL
solubility
water: 10 mg/mL, dark red
solubility
50 g/L
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
500
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Neutralrot
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
John D Landua et al.
Journal of mammary gland biology and neoplasia, 14(4), 411-415 (2009-11-26)
Whole mount preparations of mouse mammary glands are useful for evaluating overall changes in growth and morphology, and are essential for detecting and evaluating focal or regionally-localized phenotypes that would be difficult to detect or analyze using other techniques. We
Sylvie V M Tesson et al.
Frontiers in microbiology, 9, 2681-2681 (2018-11-30)
Microalgae are common members of the atmospheric microbial assemblages. Diverse airborne microorganisms are known to produce ice nucleation active (INA) compounds, which catalyze cloud and rain formation, and thus alter cloud properties and their own deposition patterns. While the role
Ayesha Ali et al.
Cell reports, 30(5), 1463-1477 (2020-02-06)
The intact vaginal epithelium is essential for women's reproductive health and provides protection against HIV and sexually transmitted infections. How this epithelium maintains itself remains poorly understood. Here, we used single-cell RNA sequencing (RNA-seq) to define the diverse cell populations
Global Trade Item Number
SKUGTIN
72210-25G04061832856551
72210-100G04061832856537
72210-5G04061832856674