Fortfahren mit
N6264
Neutralrot -Lösung
Synonym(e):
3-Amino-7-dimethylamino-2-methylphenazin-Hydrochlorid, Toluylenrot
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 146,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H17ClN4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.78
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
€ 146,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
0.5% (w/v, acetate buffer, pH 5.2. Preservative added.)
pH
5.2
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].Cc1cc2N=C3C=C\C(C=C3Nc2cc1N)=[N+](/C)C
InChI
1S/C15H16N4.ClH/c1-9-6-13-15(8-11(9)16)18-14-7-10(19(2)3)4-5-12(14)17-13;/h4-8H,16H2,1-3H3;1H
InChI key
PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N
Application
Used as a red nuclear counterstain in various cytochemical procedures.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N2889N7005861251
description
-
description
3.3 g/L in DPBS, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
description
Dye content ≥90 %
description
certified by the BSC
concentration
0.5% (w/v, acetate buffer, pH 5.2. Preservative added.)
concentration
3.3 g/L in DPBS
concentration
-
concentration
-
form
solution
form
solution
form
powder
form
powder
application(s)
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
shelf life
Expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
-
IVD
-
IVD
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)