Merck
1.01369
Neutralrot (C.I. 50040)
pH indicator and for microbiology
Synonym(e):
Neutralrot (C.I. 50040)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H17ClN4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.78
UNSPSC Code:
41116130
EC Index Number:
209-035-8
NACRES:
NB.21
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Neutralrot (C.I. 50040), indicator and for microbiology
Quality Segment
form
solid
composition
dye content, ≥75% spectrophotometric assay
loss
≤18% loss on drying, 110°C
pH
3.1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubility
50 g/L
bulk density
350‑500 kg/m3
Amax
452-455 nm (buffer pH 8.0), 514-519 nm (buffer pH 6.8)
λmax
540-543 nm at 50% in ethanol
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[N+H3]c1cc2nc3c(nc2cc1C)ccc(c3)N(C)C
InChI
1S/C15H16N4.ClH/c1-9-6-13-15(8-11(9)16)18-14-7-10(19(2)3)4-5-12(14)17-13;/h4-8H,16H2,1-3H3;1H
InChI key
PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Smartphone-based sensing and in vivo and in vitro imaging of Mn(VII) based on nitrogen-doped red fluorescent carbon dots: Li et al. präsentieren Sie ein neuartiges, Smartphone-basiertes Sensorsystem, das mit Stickstoff dotierte rote fluoreszierende Kohlenstoffpunkte zur Erkennung von Mn(VII)-Ionen nutzt. Die Forscher machen sich die Rotfluoreszenz-Eigenschaften dieser Kohlenstoffpunkte für die In-vivo- und In-vitro-Bildgebung zunutze, um die Erkennungsgenauigkeit zu verbessern und die Anwendung in der Umweltüberwachung und in der biologischen Bildgebung zu ermöglichen (Li et al., 2024).
  • A "2-in-1" Bioanalytical System Based on Nanocomposite Conductive Polymers for Early Detection of Surface Water Pollution: Kharkova et al haben durch Integration von leitfähigen Polymer-Nanoverbundwerkstoffen ein bioanalytisches System zur Erkennung von Oberflächenwasserverunreinigungen entwickelt. Als Indikator für den elektrochemischen Nachweis von Schadstoffen verwenden sie Neutralrot und weisen auf das Potenzial des Systems für ein frühzeitiges und genaues Umgebungsmonitoring hin (Kharkova et al., 2024).
  • Programable sewage-cleaning technology: Regenerating chitosan biofilms with anti-bacterial capacity via self-purification of water pollutants: Wu et al untersuchen eine programmierbare Abwasserreinigungstechnologie, die Chitosan-Biofilme mit antibakteriellen Eigenschaften regeneriert. Neutralrot spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung der Effektivität von Biofilmen in Selbstreinigungsprozessen und bietet Einblicke in ein nachhaltiges Abwassermanagement (Wu et al., 2024).
  • Characteristics and adsorption behavior of typical microplastics in long-term accelerated weathering simulation: Yu et al untersuchen die Eigenschaften und das Adsorptionsverhalten von Mikroplastikpartikeln unter langfristiger Verwitterung. Der Neutralrot-Farbstoff wird verwendet, um die Oberflächeninteraktionen und Zersetzungsmuster von Mikroplastik zu untersuchen und wertvolle Daten für Umweltverträglichkeitsbewertungen bereitzustellen (Yu et al., 2024).
Analysis Note
Farbstoffgehalt (spektrophotometrisch): ≥ 75 %
Identität (UV/VIS-Spektrum): entspricht
Übergangsbereich: pH 6,8 – pH 8,0 Violett rot – orange-gelb
Absorptionsmaximum λmax. (Ethanol 50 %): 540–543 nm
Absorptionsmaximum λ 1 (Puffer-pH-Wert 6,8): 514–519 nm
Absorptionsmaximum λ 2 (Puffer-pH-Wert 8,0): 452–455 nm
Spez. Absorptionsgrad A 1%/1cm (λ2max.; 0,005 g/L; Ethanol 50 %): 1180–1610 nm
Spez. Absorptionsgrad A 1 %/1 cm (λ1max.; 0,015 g/L; Puffer-pH-Wert 6,8; berechnet auf getrocknete Substanz): 425–575 nm
Spez. Absorptionsgrad A 1 %/1 cm (λ2max.; 0,015 g/L; Puffer-pH-Wert 8,0; berechnet auf getrocknete Substanz): 395–535
TLC-Test: entspricht
Trocknungsverlust (110 °C): ≤ 18 %
Eignung für Mikrobiologie: entspricht
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Neutralrot (C.I. 50040)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c