Fortfahren mit
71480
Natriumdiethyldithiocarbamat Trihydrat
ACS reagent, for the determination and separation of heavy metals, ≥97%
Synonym(e):
Cupral, Diethyldithiocarbaminsäure Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C2H5)2NCSSNa · 3H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.31
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-710-6
Beilstein/REAXYS Number:
3920507
MDL number:
Assay:
≥97%
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Level
vapor density
5.9 (vs air)
assay
≥97%
form
powder
quality
for the determination and separation of heavy metals
mp
95-98.5 °C (lit.)
cation traces
Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].CCN(CC)C(=S)S[Na]
InChI
1S/C5H11NS2.Na.3H2O/c1-3-6(4-2)5(7)8;;;;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI key
WWGXHTXOZKVJDN-UHFFFAOYSA-M
General description
Natriumdiethyldithiocarbamattrihydrat ist ein Chelatbildner, der allgemein bei der Mobilisierung von toxischen Metallen aus menschlichem Gewebe und Versuchstieren eingesetzt wird. Es existiert als weißer oder farbloser Feststoff und ist frei löslich mit allmählicher Zersetzung.
Application
Natriumdiethyldithiocarbamattrihydrat wurde in einer Studie zum Entwerfen der Strategie zur Synthese und Aufreinigung einer Wasserstoffbrückenbindungssurrogat-α-Helix (HBS – hydrogen bond surrogate) innerhalb ∼1 Woche für die Synthese von N-Allylpeptiden verwendet.[1]
Radikalfänger, der gemeinsam mit Fe2+ eingesetzt wird, um NO in Hirn, Niere, Leber und anderem Gewebe nachzuweisen.
Radikalfänger, der gemeinsam mit Fe2+ eingesetzt wird, um NO in Hirn, Niere, Leber und anderem Gewebe nachzuweisen. Die gleichzeitige direkte Messung von NO* und pO2 wurde beschrieben. Als Kupferchelatbildner wurde es eingesetzt, um Kupfer in biologischen Materialien durch ESR zu quantifizieren sowie als Inhibitor von Superoxiddismutase, Ascorbatoxidase und anderen Enzymen.
Biochem/physiol Actions
Inhibiert die Induktion von Makrophagen-NO-Synthase.
Other Notes
Reagens benutzt für die organische Extraktion von metallischen Spurenelementen für die Atomabsorptionsspektroskopie ; Ausfällung von metallischen Spurenelementen für die Röntgenfluoreszenzspektroskopie
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
228680CRM423561.06689
assay
≥97%
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
mp
95-98.5 °C (lit.)
mp
95-98.5 °C (lit.)
mp
95-98.5 °C (lit.)
mp
93 °C
form
powder
form
-
form
-
form
solid
vapor density
5.9 (vs air)
vapor density
5.9 (vs air)
vapor density
5.9 (vs air)
vapor density
-
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
ACS reagent
Still not finding the right product?
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Inhibition of induction of benzpyrene hydroxylase by nickel carbonyl.
Sunderman, F. William.
Cancer Research, 27.5, 950-955 (1967)
K.L. Cheng et al.
Handbook of Organic Analytical Reagents (1982)
María N Oviedo et al.
Analytical methods : advancing methods and applications, 13(8), 1033-1042 (2021-02-09)
Efficient separation and preconcentration of inorganic Sb species in different water samples were performed in this work by a novel dispersive liquid-liquid microextraction (DLLME) method based on the application of a magnetic ionic liquid (MIL) and electrothermal atomic absorption spectroscopy
Global Trade Item Number
SKUGTIN
71480-500G04061832920931
71480-100G04061832848723
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf