Fortfahren mit
228680
Natriumdiethyldithiocarbamat Trihydrat
ACS reagent grade
Synonym(e):
Cupral, Diethyldithiocarbaminsäure Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 55,30
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 111,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 248,00
€ 186,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C2H5)2NCSSNa · 3H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.31
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
205-710-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3920507
Grade:
ACS reagent
€ 55,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Natriumdiethyldithiocarbamat Trihydrat, ACS reagent
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
5.9 (vs air)
composition
Na (as Na2SO4), 30.5-32.5%
mp
95-98.5 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].CCN(CC)C(=S)S[Na]
InChI
1S/C5H11NS2.Na.3H2O/c1-3-6(4-2)5(7)8;;;;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI key
WWGXHTXOZKVJDN-UHFFFAOYSA-M
General description
Natriumdithyldithiocarbamat-Trihydrat kann verwendet werden:
  • Zur Synthese von cis-Dichlorobis(N,N-diethyldithiocarbamat)-Zinn(IV) durch Reaktion mit Zinn(II)-chlorid.
  • Als Alternative zu Xanthaten zur Erzeugung von Carbamoylradikal-Vorstufen.
  • Zur Synthese eines löslichen Vorläuferpolymers für Poly(thienylenvinylen).
  • Zur Synthese von Dichlortetrakis(dimethylsulfoxid)ruthenium (II), das als Vorstufe zur Herstellung anderer Rutheniumkomplexe dienen kann.[17}
Application
Radikalfänger, der gemeinsam mit Fe2+ eingesetzt wird, um NO in Hirn, Niere, Leber und anderem Gewebe nachzuweisen.
Radikalfänger, der gemeinsam mit Fe2+ eingesetzt wird, um NO in Hirn, Niere, Leber und anderem Gewebe nachzuweisen. Die gleichzeitige direkte Messung von NO* und pO2 wurde beschrieben. Als Kupferchelatbildner wurde es eingesetzt, um Kupfer in biologischen Materialien durch ESR zu quantifizieren sowie als Inhibitor von Superoxiddismutase, Ascorbatoxidase und anderen Enzymen.
Spin Trap wird in Verbindung mit Fe2+ zum Nachweis von NO in Gehirn, Niere, Leber und anderen Geweben verwendet.
Biochem/physiol Actions
Inhibiert die Induktion von Makrophagen-NO-Synthase.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
71480CRM42356D3506
description
ACS reagent
description
ACS reagent, for the determination and separation of heavy metals, ≥97%
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
TraceCERT®, certified reference material
grade
-
mp
95-98.5 °C (lit.)
mp
95-98.5 °C (lit.)
mp
95-98.5 °C (lit.)
mp
95-98.5 °C (lit.)
vapor density
5.9 (vs air)
vapor density
5.9 (vs air)
vapor density
5.9 (vs air)
vapor density
5.9 (vs air)
functional group
amine
functional group
-
functional group
-
functional group
-
composition
Na (as Na2SO4), 30.5-32.5%
composition
-
composition
-
composition
-
Still not finding the right product?
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf