Merck
1.06689
Natriumdiethyldithiocarbamat-Trihydrat
(reagent for copper) GR for analysis ACS
Synonym(e):
Natriumdiethyldithiocarbamat-Trihydrat, Diethyldithiocarbaminsäure Natriumsalz-Trihydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10NNaS2 · 3H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.31
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
205-710-6
NACRES:
NA.05
MDL number:
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
form
solid
potency
1500 mg/kg LD50, oral (Rat), >1000 mg/kg LD50, skin (Rat)
specific analyte(s)
sodium
pH
7 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
93 °C
solubility
600 g/L
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[S-]C(=S)N(CC)CC.O.O.O
InChI
1S/C5H11NS2.Na.3H2O/c1-3-6(4-2)5(7)8;;;;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI key
WWGXHTXOZKVJDN-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Gehalt (HClO₄): ≥ 97,0 %
Sulfatasche: 30,0 - 36,0 %
Sensitivität (als Kupferreagenz): entspricht
Identität (IR): entspricht
Entspricht ACS
Still not finding the right product?
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c