Fortfahren mit
70193
Staphylococcus-Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonym(e):
CHAPMAN-Agar, Staphylokokken Medium Nr. 110
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 99,20
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41171606
€ 99,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
non-sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
agar, 15.0 g/L , dipotassium hydrogen phosphate, 5.0 g/L , gelatin, 30.0 g/L , lactose, 2.0 g/L , mannitol, 10.0 g/L , sodium chloride, 75.0 g/L , tryptone, 10.0 g/L , yeast extract, 2.5 g/L
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
technique(s)
microbiological culture: suitable
final pH
7.1±0.2 (25 °C)
application(s)
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages
veterinary, microbiology
suitability
slightly selective and differential for Staphylococcus spp.
Application
Selektivmedium für die Isolierung und Differenzierung von pathogenen Staphylokokken auf der Basis von Salztoleranz, Pigmentierung, D-Mannitol-Umsetzung und Gelatineverflüssigung. Smuckler und Aplleman empfehlen die Zugabe von Sodiumazid, um dieses Medium selektiv für die Bestimmung von Koagulase-positiven Staphylokokken zu machen.
Preparation Note
Dissolve 149.5 g in 1 litre distilled water and sterilize by autoclaving at 121°C for 15 minutes.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
305248436885640
SS-Agar NutriSelect® Plus, powder, selective for Shigella spp, selective for Salmonella spp., pack of 500 g, suitable for microbiology
Millipore
85640
SS-Agar
suitability
slightly selective and differential for Staphylococcus spp.
suitability
Staphylococcus spp.
suitability
selective and differential for Citrobacter spp., selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for Klebsiella spp., selective and differential for Proteus spp., selective and differential for Salmonella spp., selective and differential for Shigella spp., selective and differential for coliforms, selective and differential for enterobacteriaceae
suitability
selective for Salmonella spp., selective for Shigella spp
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
composition
agar, 15.0 g/L , gelatin, 30.0 g/L , mannitol, 10.0 g/L , tryptone, 10.0 g/L , dipotassium hydrogen phosphate, 5.0 g/L , sodium chloride, 75.0 g/L , lactose, 2.0 g/L , yeast extract, 2.5 g/L
composition
agar, 15.0 g/L , chromogenic mixture, 5.3 g/L , lithium chloride, 5.0 g/L , peptone special, 23.0 g/L , sodium chloride, 40.0 g/L , sodium pyruvate, 4.0 g/L
composition
agar, 15.0 g/L , bile salt mixture, 3.825 g/L , brilliant green, 0.0006 g/L , disodium hydrogen phosphate 2 hydrate, 1.0 g/L , ferric citrate, 0.5 g/L , lactose, 11.5 g/L , magnesium sulfate, 0.4 g/L , meat extract, 6.0 g/L , meat peptone, 3.8 g/L , metachrome yellow, 0.47 g/L , methyl blue, 0.25 g/L , neutral red, 0.022 g/L , L-phenylalanine, 5.0 g/L , sodium thiosulfate 5 hydrate, 4.25 g/L , starch (soluble), 0.5 g/L , sucrose, 13.0 g/L , trisodium citrate5.5 hydrate, 9.3 g/L , yeast extract, 3.0 g/L
composition
agar, 15.0 g/L , brilliant green, 0.0003 g/L , ferric citrate, 1.0 g/L , lactose, 10.0 g/L , meat extract, 5.0 g/L , neutral red, 0.025 g/L , ox bile, dehydrated, 8.5 g/L , peptone, 5.0 g/L , sodium citrate, 10.0 g/L , sodium thiosulfate, 8.5 g/L
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
application(s)
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages
veterinary, microbiology
application(s)
bioburden testing
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A simple method for making multiple tests of a micro-organism.
G H CHAPMAN
Journal of bacteriology, 63(1), 147-149 (1952-01-01)
R P COLLINS et al.
Applied microbiology, 12, 335-336 (1964-07-01)
By use of various trapping systems, as well as lead acetate papers, Streptomyces odorifer was shown to produce hydrogen sulfide. Other sulfur-containing compounds may be produced by S. odorifer, but the amounts obtained were too small for detailed analysis. It
Global Trade Item Number
SKUGTIN
70193-500G04061832820316